2-Hexylthiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
H1350-5G
H1350-25G
TCIAH1350-5GEA
455
SEK
TCIAH1350-5G
TCIAH1350-25G
2-Hexylthiophene ≥98.0%
2-Hexylthiophene
Formel:
C₁₀H₁₆S MW: 168,3 g/mol Kokpunkt: 92°C Flampunkt: 100°C |
MDL Number:
MFCD00022535 CAS nummer: 18794-77-9 EINECS: 242-579-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |