1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropan-2-ol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-2-methylisopropanol
H1349-5G
H1349-25G
TCIAH1349-5GEA
1100
SEK
TCIAH1349-5G
TCIAH1349-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol ≥98.0%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Formel:
C₄H₄F₆O MW: 182,07 g/mol Kokpunkt: 62°C |
MDL Number:
MFCD00039259 CAS nummer: 1515-14-6 EINECS: 216-155-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |