Hexyl propionate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
Propionic Acid Hexyl Ester
H1330-25ML
H1330-500ML
TCIAH1330-25MLEA
245
SEK
TCIAH1330-25ML
TCIAH1330-500ML
Hexyl propionate ≥98.0%
Hexyl propionate
Formel:
C₉H₁₈O₂ Kokpunkt: 186°C Flampunkt: 65°C |
MDL Number:
MFCD00085197 CAS nummer: 2445-76-3 EINECS: 219-495-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |