Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-diol, Perfluoropinacol
H1279-25G H1279-5G
TCIAH1279-25GEA 3875 SEK
TCIAH1279-25G TCIAH1279-5G
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol ≥98.0%
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
Formel: C₆H₂F₁₂O₂
MW: 334.06 g/mol
Kokpunkt: 129°C
Smältpunkt: 26°C
MDL Number: MFCD00427700
CAS nummer: 918-21-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %