6-Heptynenitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
H1214-25G
H1214-5G
TCIAH1214-25GEA
6600
SEK
TCIAH1214-25G
TCIAH1214-5G
6-Heptynenitrile ≥98.0%
6-Heptynenitrile
Formel:
C₇H₉N Kokpunkt: 93°C |
CAS nummer:
15295-69-9 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |