Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
H0906-25G H0906-500G
TCIAH0906-25GEA 630 SEK
TCIAH0906-25G TCIAH0906-500G
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate ≥98.0%
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Formel: C₆H₁₂O₃
Kokpunkt: 178°C
Flampunkt: 77°C
MDL Number: MFCD00009707
CAS nummer: 14002-80-3
EINECS: 237-805-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %