1-(3-Hydroxypropyl)-2-pyrrolidone ≥96.0%
Leverantör: TCI
H0541-10ML H0541-25ML
TCIAH0541-10MLEA 1075 SEK
TCIAH0541-10ML TCIAH0541-25ML
1-(3-Hydroxypropyl)-2-pyrrolidone ≥96.0%
1-(3-Hydroxypropyl)-2-pyrrolidone
Formel: C₇H₁₃NO₂
Kokpunkt: 140°C
MDL Number: MFCD00059014
CAS nummer: 62012-15-1
EINECS: 263-373-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28eb6a186abb839fabc2c825816adcc2d9e452da&vid=28eb6a186abb839fabc2c825816adcc2d9e452da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %