Heptyl sulphide ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Diheptyl Sulphide
H0376-25G H0376-5G
TCIAH0376-25GEA 3100 SEK
TCIAH0376-25G TCIAH0376-5G
Heptyl sulphide ≥97.0%
Heptyl sulphide
Formel: C₁₄H₃₀S
MW: 230,45 g/mol
Kokpunkt: 298°C
Smältpunkt: –11°C
MDL Number: MFCD00027315
CAS nummer: 629-65-2
EINECS: 211-101-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %