Ethylene glycol monohexyl ether ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Hexyl Cellosolve, 2-(Hexyloxy)ethanol
H0343-25ML H0343-500ML
TCIAH0343-25MLEA 215 SEK
TCIAH0343-25ML TCIAH0343-500ML
Ethylene glycol monohexyl ether ≥98.0%
Ethylene glycol monohexyl ether
Formel: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23 g/mol
Kokpunkt: 205°C
Smältpunkt: –45°C
Flampunkt: 102°C
MDL Number: MFCD00045997
CAS nummer: 112-25-4
EINECS: 203-951-1
UN: 2922
ADR: 8 III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %