3-Hydroxypropionic acid ∼30% ∼3.6 mol/L i vatten (contains varying amounts of 3,3'-Oxydipropionic Acid)
Leverantör: TCI
Varning
H0297-10G H0297-25G
TCIAH0297-10GEA 1675 SEK
TCIAH0297-10G TCIAH0297-25G
3-Hydroxypropionic acid ∼30% ∼3.6 mol/L i vatten (contains varying amounts of 3,3'-Oxydipropionic Acid)
Formel: C₃H₆O₃
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00058998
CAS nummer: 503-66-2
EINECS: 207-974-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a0bce1bd8cfd02477850b7ca2a616f8e2436a9&vid=debbd0fa56834722a161031635b6b765785360c4&prid=web&clid=SAPDAM