Methyl-2-hydroxyisobutyrate ≥99.5%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Methyl 2-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisobutyric Acid Methyl Ester
H0256-25ML
H0256-500ML
H0256-100ML
TCIAH0256-25MLEA
255
SEK
TCIAH0256-25ML
TCIAH0256-500ML
TCIAH0256-100ML
Methyl-2-hydroxyisobutyrate ≥99.5%
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Formel:
C₅H₁₀O₃ MW: 118,13 g/mol Kokpunkt: 137°C Flampunkt: 45°C |
MDL Number:
MFCD00004457 CAS nummer: 2110-78-3 EINECS: 218-301-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |