N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
H0243-25G H0243-500G H0243-100G
TCIAH0243-25GEA 255 SEK
TCIAH0243-25G TCIAH0243-500G TCIAH0243-100G
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid ≥98.0%
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₇
MDL Number: MFCD00004294
CAS nummer: 150-39-0
EINECS: 205-759-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=309f5cce548032235b555e92744ddc16c0ed871e&vid=309f5cce548032235b555e92744ddc16c0ed871e&prid=web&clid=SAPDAM