3-Allyloxy-1,2-propanediol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Glycerol-1-allylether, Glycerol alpha-Monoallyl Ether
G0189-25G
G0189-500G
TCIAG0189-25GEA
230
SEK
TCIAG0189-25G
TCIAG0189-500G
3-Allyloxy-1,2-propanediol ≥99.0%
3-Allyloxy-1,2-propanediol
Formel:
C₆H₁₂O₃ MW: 132,16 g/mol Kokpunkt: 142°C Flampunkt: 134°C |
MDL Number:
MFCD00004721 CAS nummer: 123-34-2 EINECS: 204-620-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |