1-(4-Fluorophenyl)-3-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]quinoxalin-2-amine ≥95.0%
Leverantör: TCI
F1204-10MG F1204-50MG
TCIAF1204-10MGEA 870 SEK
TCIAF1204-10MG TCIAF1204-50MG
1-(4-Fluorophenyl)-3-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]quinoxalin-2-amine ≥95.0%
1-(4-Fluorophenyl)-3-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]quinoxalin-2-amine
Formel: C₂₂H₁₅FN₄O₂S
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD02236691
CAS nummer: 374922-43-7