3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3-Fluoro-o-tolualdehyde, 3-Fluoro-2-tolualdehyde, 3-Fluoro-o-tolylaldehyde
F1197-1G F1197-5G
TCIAF1197-1GEA 285 SEK
TCIAF1197-1G TCIAF1197-5G
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥98.0%
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Kokpunkt: 60°C
Flampunkt: 81°C
MDL Number: MFCD00075256
CAS nummer: 147624-13-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 5.0