4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
F1194-1G
F1194-5G
TCIAF1194-1GEA
350
SEK
TCIAF1194-1G
TCIAF1194-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥97.0%
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183,18 g/mol Kokpunkt: 120°C |
MDL Number:
MFCD02179265 CAS nummer: 116332-54-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |