4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
F1149-1G F1149-5G
TCIAF1149-1GEA 375 SEK
TCIAF1149-1G TCIAF1149-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97.0%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Kokpunkt: 197
Smältpunkt: 22
Flampunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00061176
CAS nummer: 206860-48-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %