3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
F1131-1G
F1131-5G
TCIAF1131-1GEA
375
SEK
TCIAF1131-1G
TCIAF1131-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥98.0%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅BrF₄ MW: 257,03 g/mol Kokpunkt: 43°C |
MDL Number:
MFCD00061175 CAS nummer: 239087-09-3 UN: 3265 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |