2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
F1125-1G
F1125-5G
TCIAF1125-1GEA
485
SEK
TCIAF1125-1G
TCIAF1125-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₃F₄N MW: 189,11 g/mol Flampunkt: 86°C |
MDL Number:
MFCD00061152 CAS nummer: 146070-35-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |