4'-Fluoro-3'-methylacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
F1097-1G
F1097-5G
TCIAF1097-1GEA
350
SEK
TCIAF1097-1G
TCIAF1097-5G
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone ≥98.0%
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Formel:
C₉H₉FO Kokpunkt: 215°C |
MDL Number:
MFCD04972879 CAS nummer: 369-32-4 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |