5-Fluoro-2-methylindole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
F1047-1G
F1047-5G
TCIAF1047-1GEA
1350
SEK
TCIAF1047-1G
TCIAF1047-5G
5-Fluoro-2-methylindole ≥98.0%
5-Fluoro-2-methylindole
Formel:
C9H8FN MW: 149,17 g/mol Kokpunkt: 120°C |
MDL Number:
MFCD02093649 CAS nummer: 399-72-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |