6-Fluoroquinoline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
F1034-1G F1034-5G
TCIAF1034-1GEA 655 SEK
TCIAF1034-1G TCIAF1034-5G
6-Fluoroquinoline ≥98.0%
6-Fluoroquinoline
Formel: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Kokpunkt: 126°C
MDL Number: MFCD01685512
CAS nummer: 396-30-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %