2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
F1033-1G F1033-5G
TCIAF1033-1GEA 390 SEK
TCIAF1033-1G TCIAF1033-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Kokpunkt: 67°C
Flampunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00061273
CAS nummer: 60611-24-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %