2-Fluoro-5-iodotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1-Fluoro-4-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-5-iodo-1-methylbenzene
F1004-5G
F1004-25G
TCIAF1004-5GEA
510
SEK
TCIAF1004-5G
TCIAF1004-25G
2-Fluoro-5-iodotoluene ≥98.0%
2-Fluoro-5-iodotoluene
Formel:
C₇H₆FI Kokpunkt: 87°C |
MDL Number:
MFCD00013710 CAS nummer: 452-68-6 EINECS: 207-206-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |