2-Fluor-4-trifluormetylpyridin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
F0995-1G F0995-5G
TCIAF0995-1GEA 710 SEK
TCIAF0995-1G TCIAF0995-5G
2-Fluor-4-trifluormetylpyridin ≥98.0%
2-Fluor-4-trifluormetylpyridin
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Flampunkt: 23°C
MDL Number: MFCD09879262
CAS nummer: 118078-66-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %