3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
F0994-5G F0994-25G
TCIAF0994-5GEA 1175 SEK
TCIAF0994-5G TCIAF0994-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Flampunkt: 65°C
MDL Number: MFCD00061282
CAS nummer: 149793-69-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %