2-Fluoro-5-nitropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
F0983-5G F0983-25G
TCIAF0983-5GEA 335 SEK
TCIAF0983-5G TCIAF0983-25G
2-Fluoro-5-nitropyridine ≥98.0%
2-Fluoro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Kokpunkt: 87°C
Smältpunkt: 18°C
MDL Number: MFCD03095059
CAS nummer: 456-24-6
EINECS: 207-260-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %