2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
F0982-5G F0982-25G
TCIAF0982-5GEA 565 SEK
TCIAF0982-5G TCIAF0982-25G
2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98.0%
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Kokpunkt: 110°C
Smältpunkt: 18°C
MDL Number: MFCD03095068
CAS nummer: 1480-87-1
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %