2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
F0860-1G
F0860-5G
TCIAF0860-1GEA
295
SEK
TCIAF0860-1G
TCIAF0860-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₃F₄N Kokpunkt: 99°C |
MDL Number:
MFCD00061280 CAS nummer: 4088-84-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |