2-Fluor-5-trifluormetylpyridin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
F0846-1G F0846-5G
TCIAF0846-1GEA 245 SEK
TCIAF0846-1G TCIAF0846-5G
2-Fluor-5-trifluormetylpyridin ≥98.0%
2-Fluor-5-trifluormetylpyridin
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Kokpunkt: 120°C
Flampunkt: 32°C
MDL Number: MFCD07437945
CAS nummer: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %