4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
F0731-25G
F0731-5G
TCIAF0731-25GEA
1175
SEK
TCIAF0731-25G
TCIAF0731-5G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formel:
C₃H₃FO₃ Kokpunkt: 210°C Smältpunkt: 20°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD06247543 CAS nummer: 114435-02-8 EINECS: 483-360-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |