4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
4-Fluorobenzofurazan
F0702-1G
F0702-5G
TCIAF0702-1GEA
1425
SEK
TCIAF0702-1G
TCIAF0702-5G
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0%
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole
Formel:
C₆H₃FN₂O MW: 138,10 g/mol Kokpunkt: 83°C |
MDL Number:
MFCD03425566 CAS nummer: 29270-55-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |