3-Fluorothiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
F0512-200MG
F0512-1G
TCIAF0512-200MGEA
2725
SEK
TCIAF0512-200MG
TCIAF0512-1G
3-Fluorothiophene ≥98.0%
3-Fluorothiophene
Formel:
C₄H₃FS MW: 102,13 g/mol Kokpunkt: 85°C Storage Temperature: Frys |
MDL Number:
MFCD08275189 CAS nummer: 3093-88-7 UN: 1993 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |