5-Fluoro-2-methylbenzoxazole ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
5-Fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole
F0420-1G
F0420-5G
TCIAF0420-1GEA
935
SEK
TCIAF0420-1G
TCIAF0420-5G
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole ≥97.0%
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formel:
C₈H₆FNO MW: 151,14 g/mol Kokpunkt: 90°C |
MDL Number:
MFCD02093471 CAS nummer: 701-16-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |