3-Furanmethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
F0360-10G
F0360-25G
TCIAF0360-10GEA
2525
SEK
TCIAF0360-10G
TCIAF0360-25G
3-Furanmethanol ≥98.0%
3-Furanmethanol
Formel:
C₅H₆O₂ MW: 98,10 g/mol Kokpunkt: 100°C Flampunkt: 38°C |
MDL Number:
MFCD00005352 CAS nummer: 4412-91-3 EINECS: 224-570-7 UN: 1987 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |