Dibutyl Fumarate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Dibutyl fumarate, Fumaric Acid Dibutyl Ester
F0116-25G
F0116-500G
TCIAF0116-25GEA
230
SEK
TCIAF0116-25G
TCIAF0116-500G
Dibutyl Fumarate ≥98.0%
Dibutyl Fumarate
Formel:
C₁₂H₂₀O₄ MW: 228.29 g/mol Kokpunkt: 285°C Smältpunkt: –18°C Flampunkt: 142°C |
MDL Number:
MFCD00065141 CAS nummer: 105-75-9 EINECS: 203-327-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |