1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
E1376-25G E1376-5G
TCIAE1376-25GEA 3200 SEK
TCIAE1376-25G TCIAE1376-5G
1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0%
1-Ethyl-2-methylindole
Formel: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Kokpunkt: 270°C
MDL Number: MFCD01632168
CAS nummer: 40876-94-6
EINECS: 255-121-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %