1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3',5'-Bis(trifluoromethyl)phenylacetylene
E1353-1G E1353-5G
TCIAE1353-1GEA 550 SEK
TCIAE1353-1G TCIAE1353-5G
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0%
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₁₀H₄F₆
MW: 238.13 g/mol
Kokpunkt: 74°C
Flampunkt: 44°C
MDL Number: MFCD01861850
CAS nummer: 88444-81-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %