Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
E1326-1G E1326-5G
TCIAE1326-1GEA 695 SEK
TCIAE1326-1G TCIAE1326-5G
Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98.0%
Ethyl trimethylacetopyruvate
Formel: C₁₀H₁₆O₄
Kokpunkt: 124°C
MDL Number: MFCD00052319
CAS nummer: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %