1-Ethyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
E1229-5G
E1229-25G
TCIAE1229-5GEA
485
SEK
TCIAE1229-5G
TCIAE1229-25G
1-Ethyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0%
1-Ethyl-3,5-difluorobenzene
Formel:
C₈H₈F₂ MW: 142,1459 g/mol Flampunkt: 31°C |
MDL Number:
MFCD10000628 CAS nummer: 117358-52-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |