1-Ethynyl-4-nitrobenzene 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-Nitrophenylacetylene
E1223-1G E1223-5G
TCIAE1223-1GEA 870 SEK
TCIAE1223-1G TCIAE1223-5G
1-Ethynyl-4-nitrobenzene 98,0 GC_ANALYSMETOD
1-Ethynyl-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147.13 g/mol
MDL Number: MFCD00024794
CAS nummer: 937-31-5
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C