Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
E1212-1G
E1212-5G
TCIAE1212-1GEA
255
SEK
TCIAE1212-1G
TCIAE1212-5G
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate ≥98.0%
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁NO₃ MW: 169,18 g/mol Kokpunkt: 220°C |
MDL Number:
MFCD00052557 CAS nummer: 17147-42-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |