2-Ethyl-6-methylphenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
E1185-1G
E1185-5G
TCIAE1185-1GEA
405
SEK
TCIAE1185-1G
TCIAE1185-5G
2-Ethyl-6-methylphenol ≥98.0%
2-Ethyl-6-methylphenol
Formel:
C₉H₁₂O Kokpunkt: 214°C |
MDL Number:
MFCD00962292 CAS nummer: 1687-64-5 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |