1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
E1170-1G
E1170-5G
TCIAE1170-1GEA
895
SEK
TCIAE1170-1G
TCIAE1170-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥97.0%
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₉H₅F₃O MW: 186,13 g/mol Flampunkt: 40°C |
MDL Number:
MFCD03094333 CAS nummer: 160542-02-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |