3-Ethoxybenzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
E1133-5G E1133-25G
TCIAE1133-5GEA 525 SEK
TCIAE1133-5G TCIAE1133-25G
3-Ethoxybenzaldehyde ≥98.0%
3-Ethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokpunkt: 245°C
Flampunkt: 110°C
MDL Number: MFCD00016606
CAS nummer: 22924-15-8
EINECS: 245-333-4
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %