Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥95.0%
Leverantör: TCI
E1082-1G
E1082-5G
TCIAE1082-1GEA
310
SEK
TCIAE1082-1G
TCIAE1082-5G
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥95.0%
Ethyl thiophene-3-carboxylate
Formel:
C₇H₈O₂S Kokpunkt: 80°C |
MDL Number:
MFCD02179226 CAS nummer: 5751-80-4 EINECS: 227-275-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |