2-Ethyl-1-hexanethiol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
2-Ethylhexyl Mercaptan
E1031-25G
E1031-100G
TCIAE1031-25GEA
765
SEK
TCIAE1031-25G
TCIAE1031-100G
2-Ethyl-1-hexanethiol ≥98.0%
2-Ethyl-1-hexanethiol
Formel:
C₈H₁₈S Kokpunkt: 67°C Flampunkt: 60°C |
MDL Number:
MFCD00039654 CAS nummer: 7341-17-5 EINECS: 230-854-1 UN: 3336 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 95.0 % |