Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
E1019-5G E1019-25G
TCIAE1019-5GEA 295 SEK
TCIAE1019-5G TCIAE1019-25G
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0%
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formel: C₄H₆F₄O
MW: 146,08 g/mol
Kokpunkt: 58°C
Flampunkt: –15°C
MDL Number: MFCD00069162
CAS nummer: 512-51-6
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %