S-Ethyl thiopropionate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Thiopropionic Acid S-Ethyl Ester
E0971-25ML
E0971-5ML
TCIAE0971-25MLEA
1350
SEK
TCIAE0971-25ML
TCIAE0971-5ML
S-Ethyl thiopropionate ≥98.0%
S-Ethyl thiopropionate
Formel:
C₅H₁₀OS Kokpunkt: 126°C Smältpunkt: -95°C Flampunkt: 36°C |
MDL Number:
MFCD00027016 CAS nummer: 2432-42-0 EINECS: 219-405-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |