(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Ethyl 2-bromovalerate
E0970-25G E0970-100G
TCIAE0970-25GEA 430 SEK
TCIAE0970-25G TCIAE0970-100G
(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥98.0%
(±)-Ethyl-2-bromovalerate
Formel: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209.09 g/mol
Kokpunkt: 94°C
Flampunkt: 77°C
MDL Number: MFCD00000159
CAS nummer: 615-83-8
EINECS: 210-450-1
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %